Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Pyknometer flaska
Produktkod. p-4842611
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
Höjd (metrisk):
175 mm
186 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12737567
Brand: DWK Life Sciences 15123N50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att mäta och jämföra densiteter eller specifik vikt hos vätskor och fasta ämnen. Denna spritfyllda pyknometer utan kvicksilver levereras med Standard Taper 10/18 termometer med ett intervall på 14 till 38 C °i 0,2° steg.
  • Termometern är omtestad för noggrannhet inom± 0,2 grader C
  • Standard Taper 5/12 sidorörslock har en liten öppning nära toppen
  • Kroppen är konisk för maximal stabilitet
  • Kapaciteten är inom 10 procent av den nominella som visas på kolven
  • Varje kolvkropp är numrerad för enkel identifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Höjd (metrisk) 186 mm
Produkttyp Pyknometer flaska