Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Serialiserade/certifierade cylindriska mikrokolvar
Produktkod. 11838492
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11838492 50 pmol RNA per reaktion Paket med 6
11878492 5 mL Paket med 6
11868492 25 mL Paket med 6
11858492 2 mL Paket med 6
11848492 10 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11838492 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 28017A1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kalibrerad för att innehålla
Kalibrerad för att innehålla
  • Permanent märkt med individuellt serienummer
  • Individuellt kalibrerad och certifierad mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST™
  • Cylindrisk kropp för bättre blandning och dränering
  • Lättare att ta ut prover med pipetter
  • Bred bas ger stabilitet
  • Markeringsplats
  • Slipad glaspropp
  • 1 och 2 ml storlekar levereras med standard konisk 8 propp; 10 ml storlek med standard avsmalning 9
propp
Uppfyllande
Designad utifrån krav från ASTM™ E 237, klass A i serie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Stängningsmaterial Glas
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Material Borsilikatglas
Höjd (engelska) 3,7 tum
Höjd (metrisk) 9.4 cm
Tolerans ±0,01 ml
Graderad Ja
Stängningsstorlek 8