Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Serialiserade/certifierade cylindriska mikrokolvar
Beskrivning
Kalibrerad för att innehålla
- Permanent märkt med individuellt serienummer
- Individuellt kalibrerad och certifierad mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST™
- Cylindrisk kropp för bättre blandning och dränering
- Lättare att ta ut prover med pipetter
- Bred bas ger stabilitet
- Markeringsplats
- Slipad glaspropp
- 1 och 2 ml storlekar levereras med standard konisk 8 propp; 10 ml storlek med standard avsmalning 9
Uppfyllande
Designad utifrån krav från ASTM™ E 237, klass A i serie.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |