Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Serialiserade/certifierade cylindriska mikrokolvar
Produktkod. 11858492
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11858492
Brand: DWK Life Sciences 28017A2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kalibrerad för att innehålla
Kalibrerad för att innehålla
  • Permanently marked with individual serial number
  • Individually calibrated and certified against equipment whose calibration is traceable to NIST™
  • Cylindrical body for better mixing and draining
  • Easier to withdraw samples using pipets
  • Wide base provides stability
  • Marking spot
  • Ground glass stopper
  • 1 and 2mL sizes come with standard taper 8 stopper; 10mL size with standard taper 9
stopper
Uppfyllande
Designad utifrån krav från ASTM™ E 237, klass A i serie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Calibrated To Contain
Stängningsmaterial Glass
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Material Borosilicate Glass
Höjd (engelska) 3.7 in.
Höjd (metrisk) 9.4 cm
Tolerans ±0.015 mL
Graderad Yes
Stängningsstorlek 8