Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Serialiserade/certifierade cylindriska mikrokolvar
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Kalibrerad för att innehålla
- Permanently marked with individual serial number
- Individually calibrated and certified against equipment whose calibration is traceable to NIST™
- Cylindrical body for better mixing and draining
- Easier to withdraw samples using pipets
- Wide base provides stability
- Marking spot
- Ground glass stopper
- 1 and 2mL sizes come with standard taper 8 stopper; 10mL size with standard taper 9
Uppfyllande
Designad utifrån krav från ASTM™ E 237, klass A i serie.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Calibrated To Contain |
| Stängningsmaterial | Glass |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Höjd (engelska) | 3.9 in. |
| Höjd (metrisk) | 9.9 cm |
| Tolerans | ±0.02 mL |
| Graderad | Yes |
| Stängningsstorlek | 8 |