Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Squibb Separatory Funnels with PTFE-Plug Stopcock
Kapacitet (metrisk):
125 ml
Kran:
2; PTFE
Stopparnummer:
22
Kvantitet:
2 förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Do not require grease
Lower stems made of large-diameter tubing for liquid to drain out completely when stopcock is closed.
- Eliminate contamination
- Will not bind or freeze
Beställningsinfo
Stem lengths, 60mm.
Uppfyllande
Designed from ASTM™ E 1096-86.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Material | Borosilicate Glass |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E1096, Type IV |
| För användning med (applikation) | Eliminates contamination |
| Längd (metrisk) skaft | 60mm |
| Kvantitet | 2 förpackningar |
| Kran | 2; PTFE |
| Proppmaterial | Glass |
| Stopparnummer | 22 |
| Produkttyp | Squibb Separatory Funnel |