Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Skruvgänga N-51A borosilikatglasprovflaskor: Med lösa svarta fenolkåpor med sluten topp med gummifoder
Produktkod. 12743067
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
Höjd (metrisk):
35 mm
45 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 576
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre unitSize
12743067 2 ml 35 mm 12 mm Paket med 576
12733067 4 ml 45 mm 15 mm Paket med 576
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12743067 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 60910L12
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Låg extraherbar Kimax N-51A glas
  • Provflaskor av borosilikatglas med lock
  • Kepsar är inte fastsatta
Uppfyllande
Kimax N-51A glas överensstämmer med ASTM Typ 1, klass B krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering B
Material (liner) Gummi
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 2 ml
För användning med (applikation) För allmänt ändamål
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 0,5 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Skruvlock (sluten topp)
Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I
Höjd (metrisk) 35 mm