Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Skruvgänga N-51A Borosilikatglasprovflaskor: Utan lock
Produktkod. 11888492
Change view
Volym (metrisk):
4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11888492 4 ml Paket med 144
1 options
Produktkod. 11888492 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 609101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Låg extraherbar Kimax N-51A glas
  • Provflaskor av borosilikatglas utan lock
Uppfyllande
Kimax N-51A glas överensstämmer med ASTM Typ 1, klass B krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering B
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 4 ml
För användning med (applikation) För allmänt ändamål
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1 dr.
Produktlinje Kimble
Volym (metrisk) Totalt 4 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 13-425
Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I
Höjd (metrisk) 45 mm
Produkttyp Expansionsflaska