Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Komponentdelar för mikrofiltreringsaggregat
Produktkod. 11893113 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Typ:
Stödsockel (47 mm)
Stödsockel (90 mm)
Tratt
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11893113 Stödsockel (47 mm) Varje
11887523 Stödsockel (90 mm) Varje
11883113 Tratt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11893113 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 9537770001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2730.00 SEK
    2503.53 SEK / Paket med 1
    Save 226.47 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-02-2027
KIMBLE™ KONTES™ Ultra-Ware™ mikrofiltreringsmonteringskomponenter är ersättnings- och tillbehörskomponenter utformade för användning med Ultra-Ware™ mikrofiltreringsmonteringssystemet, vilket säkerställer tillförlitlig filtreringsprestanda i laboratorieapplikationer.
  • Ersättnings- och tillbehörskomponenter för Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ mikrofiltreringsaggregat
  • Inkluderar glastrattar, stödbaser och aluminiumklämmor för att upprätthålla eller expandera filtreringsanläggningar
  • Stödbaser finns i storlekarna 47 mm och 90 mm för att rymma olika filtermembrandiametrar
  • Aluminiumklämman ger säker tätning av tratten för att stödja basen under filtreringen
  • Designad för kompatibilitet med standardkonfigurationer Ultra-Ware™ för mikrofiltreringssammansättningar
  • Lämplig för laboratoriefiltrering av vattenbaserade och kompatibla lösningsmedelsprover
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Material Friterat glas
Sterilitet Icke-steril
Typ Stödsockel (47 mm)
Diameter (metrisk) 47 mm
För användning med (utrustning) Ultra-ware mikrofiltreringsenhet med PTFE-beklädd frittat glasstöd