Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Komponentdelar för mikrofiltreringsaggregat
Produktkod. p-3286698
Typ:
Stödsockel (47 mm)
Stödsockel (90 mm)
Tratt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11893113
Brand: DWK Life Sciences 9537770001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komponenter för Ultra-ware™ mikrofiltreringsenhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ultra-ware mikrofiltreringsenhet med PTFE-beklädd frittat glasstöd
Material Friterat glas
Typ Stödsockel (47 mm)
Diameter (metrisk) 47 mm