Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Adsorption/jonbyteskolonner
Produktkod. 11807423
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Diameter (metrisk) Inre:
11 mm
19 mm
22 mm
25 mm
41 mm
Kolumnkapacitet:
20 mL
110 mL
250 mL
790 mL
Inkluderar:
Friterad skiva
Utan friterad skiva
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Kolumnkapacitet Inkluderar Förpackningsstorlek
11807423 300 mm 22 mm 110 mL Friterad skiva Varje
11887413 300 mm 11 mm 20 mL Utan friterad skiva Varje
11837423 600 mm 41 mm 790 mL Friterad skiva Varje
11827423 500 mm 25 mm 250 mL Friterad skiva Varje
11897413 400 mm 19 mm 110 mL Friterad skiva Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11807423 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4203200233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1202.25 SEK
    980.29 SEK / Paket med 1
    Save 221.96 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-04-2027
Med eller utan friterad skiva
  • Borsilikatglas
  • Förseglad frittad skiva med grov porositet (40 μtill 60 m) stöder packning i kolonner i K420320-serien
  • Använd glasull för att stödja packning i kolonner i K420300-serien (förpackning ingår ej)
Specifikationer
Porstorlek 40 till 60μ m
Kolumnkapacitet 110 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar Friterad skiva
För användning med (applikation) Många separationer i adsorptions- och jonbyteskromatografi
Typ Adsorptions-/jonbyteskromatografikolonn
Diameter (metrisk) Inre 22 mm