Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Adsorption/jonbyteskolonner
Produktkod. 11887413
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Diameter (metrisk) Inre:
11 mm
19 mm
22 mm
25 mm
41 mm
Kolumnkapacitet:
20 mL
110 mL
250 mL
790 mL
Inkluderar:
Friterad skiva
Utan friterad skiva
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Kolumnkapacitet Inkluderar Förpackningsstorlek
11887413 300 mm 11 mm 20 mL Utan friterad skiva Varje
11807423 300 mm 22 mm 110 mL Friterad skiva Varje
11837423 600 mm 41 mm 790 mL Friterad skiva Varje
11827423 500 mm 25 mm 250 mL Friterad skiva Varje
11897413 400 mm 19 mm 110 mL Friterad skiva Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11887413 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 4203200213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 SEK
    830.62 SEK / Paket med 1
    Save 209.38 SEK
    20% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
KIMBLE™ KONTES™ Adsorption/Ion-Exchange Columns finns tillgängliga med eller utan en förseglad fritterad skiva. Tillverkade av borosilikatglas som uppfyller USP Typ I och ASTM E438 Typ I klass A-krav för tillförlitliga kromatografiseparationer.
  • Borosilikatglas som uppfyller USP krav på typ I och ASTM E438, typ I, klass A.
  • Lämplig för adsorptions- och jonbyteskromatografiseparationer
  • K420320 Series-kolonner har en förseglad grovporositet (40 till 60 μm) fritterad skiva för att stödja packning
  • K420300 Seriens kolonner använder glasull för att stödja packning (packning ingår ej)
Specifications
Porstorlek 40 till 60μ m
Kolumnkapacitet 20 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar Utan friterad skiva
För användning med (applikation) Många separationer i adsorptions- och jonbyteskromatografi
Typ Adsorptions-/jonbyteskromatografikolonn
Diameter (metrisk) Inre 11 mm