Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Antibiotikum Fukthalt Kolvar
:
Antibiotisk fukthaltsflaska; 2,2 ml
Beskrivning
För bestämning av fuktförlust vid torkning i tabletter, pastiller eller kapslar
Provet vägs, överförs till kolven och placeras i en vakuumugn. Torkning görs i ugnen vid en temperatur på 60 °C och ett tryck på 5 mm eller mindre kvicksilver i tre timmar. Förlustprocenten beräknas sedan.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2.2 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | För bestämning av fuktförlust vid torkning i tabletter, pastiller eller kapslar |
| Standard konisk fog | 10/10 |
| Bottenform | Plan |