Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromaflex™ Kolumner
Produktkod. 11853193
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Inre:
25 mm
48 mm
Kolumnkapacitet:
147 mL
271 mL
Max. Tryck:
49,31 psi
75,41 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Kolumnkapacitet Max. Tryck Förpackningsstorlek
11853193 150 mm 48 mm 271 mL 49,31 psi Varje
12716788 300 mm 25 mm 147 mL 75,41 psi Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11853193 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4208301520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5176.50 SEK
    4244.35 SEK / Paket med 1
    Save 932.15 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Innehåller
Glastrumma, två PTFE-ändbeslag med 20 μm porositetsstöd i polyeten, 5 fot. (1,5 m) PTFE-slang (1/16 tum. OD-slang med 1,0 cm ID-kolonner, 1/8 tum. OD-slang med 2,5 och 4,8 cm ID-kolonner), två flänslösa slangmuttrar, två flänslösa hylsor
Idealisk för medeltryckskromatografi med vattenhaltiga rörliga faser
  • Gängad
  • Har PTFE-skärmade O-ringar och ändbeslag
  • PTFE-skiktet böjs över O-ringen för att bilda en lösningsmedels- och läckagebeständig tätning
  • Lösningsmedel kommer endast i kontakt med ytor av PTFE och borosilikatglas
Specifikationer
Max. Tryck 49,31 psi
Porstorlek 20μ m
Kolumnkapacitet 271 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borosilikatglas typ I klass A
Stödmaterial HDPE
Kontakttyper 1/4-28 Flangeless montering
Inkluderar Två PTFE-ändbeslag med 20um porositet polyeten bäddstöd, 5 fot. PTFE-slang, 2 flänslösa slangmuttrar och 2 flänslösa hylsor
Steriliseringsmetod Etylenoxid, 2N NaOH eller 100 % etanol
Temperaturområde (metriskt). 0 till 50 °C
För användning med (applikation) Mediumtryckskromatografi med vattenhaltiga rörliga faser
Typ Kromatografikolumn
Diameter (metrisk) Inre 48 mm