Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Tillbehör för kromatografikolumn
Produktkod. 17790878
Change view
Produkttyp:
Torkrör/kromatografikolonn
Produktkod. Produkttyp
17790878 Torkrör/kromatografikolonn
1 options
Produktkod. 17790878 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 7473000050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00 SEK
    195.21 SEK / Paket med 1
    Save 18.79 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 04-03-2027
För kromatografikolonner
  • 747000-serien Microflex Kit
  • Har mångsidiga gängade kyska anslutningar
  • Kan monteras upp och ned, vilket ger stor mångsidighet
  • GPI-gängstorlek: 13 till 425
Specifikationer
För användning med (utrustning) För kromatografikolonner
Trådstorlek 13-425
Produkttyp Torkrör/kromatografikolonn