Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografi Cylindrisk TLC Utveckla tankar
Produktkod. 13045803
Change view
För användning med (utrustning):
10 x 20 cm Tallrik Storlek
5 x 20 cm Tallrik Storlek
Stängningsmaterial:
Glas
Håller:
10 H x 5 cm ID Tallrik
Material:
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Stängningsmaterial Håller Material unitSize
13045803 5 x 20 cm Tallrik Storlek Glas 10 H x 5 cm ID Tallrik Glas Varje
13055803 10 x 20 cm Tallrik Storlek Glas 10 H x 5 cm ID Tallrik Glas Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13045803 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4161700520
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cylindriska glastankar för utveckling av 1 x 3 tum till 10 x 20 cm plattor.
  • Dessa tankar ger maximal ångfasmättnad med en minimal mängd lösningsmedel
  • Polyeten eller glaslock ingår
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Glas
Material Glas
Typ Cylindrisk TLC Utveckla tank
För användning med (applikation) Ger maximal ångfasmättnad med en minsta mängd lösningsmedel
För användning med (utrustning) 5 x 20 cm Tallrik Storlek
Håller 10 H x 5 cm ID Tallrik
Form Cylindrisk