Läs mer
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ cylindriska TLC utvecklande stridsvagnar
Produktkod. 13055803
Change view
För användning med (utrustning):
10 x 20 cm Tallrik Storlek
5 x 20 cm Tallrik Storlek
Stängningsmaterial:
Glas
Håller:
10 H x 5 cm ID Tallrik
Material:
Borosilicate Glass
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Stängningsmaterial Håller Material Förpackningsstorlek
13055803 10 x 20 cm Tallrik Storlek Glas 10 H x 5 cm ID Tallrik Borosilicate Glass Varje
13045803 5 x 20 cm Tallrik Storlek Glas 10 H x 5 cm ID Tallrik Borosilicate Glass Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13055803 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4161701020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2766.75 SEK
    2262.71 SEK / Paket med 1
    Save 504.04 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-04-2027
KIMBLE™ KONTES™ cylindriska TLC utvecklingstankar är cylindriska borosilikatglastankar för framkallning av plattor på 1 x 3 tum till 10 x 20 cm. De ger maximal ångfasmättnad med en minimal mängd lösningsmedel och inkluderar en polyetylen- eller glaslock.
  • Dessa tankar ger maximal ångfasmättnad med en minimal mängd lösningsmedel
  • Polyeten eller glaslock ingår
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Stängningsmaterial Glas
Material Borosilicate Glass
Kvantitet 1 Ea.
Typ Cylindrisk TLC Utveckla tank
För användning med (applikation) Ger maximal ångfasmättnad med en minsta mängd lösningsmedel
För användning med (utrustning) 10 x 20 cm Tallrik Storlek
Håller 10 H x 5 cm ID Tallrik
Form Cylindrisk