Läs mer
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Dubbel vakuum/gasfördelare
Produktkod. 13188265
Change view
Antal hamnar:
5
Djup (metriskt):
8,3 cm
Höjd (metrisk):
14,8 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal hamnar Djup (metriskt) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
13188265 5 8,3 cm 14,8 cm Varje
1 options
Produktkod. 13188265 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 2160600000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13839.00 SEK
    11347.40 SEK / Paket med 1
    Save 2491.60 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Fettfri drift
K216040-serien vakuum-/gasfördelare
  • Framåtriktade ventiler
  • Kompakt för montering i dragskåp
  • Modulär och lätt att demontera för rengöring
  • Portar med ett avstånd på 3,93 tum. (100 mm) från varandra
K215050-serien vakuum-/gasfördelare
  • Ett grenrör helt i glas för anslutning av inertgas- och vakuumkällor till sidoarmsavstängningskranar
  • Varje kran har ett doseringsspår inskuret i pluggen för att ge fin kontroll av vakuum och inerta gaser
  • Avståndet mellan kranarna är 2,55 tum. (65 mm) för 3-positionsstorleken och 3,93 tum. (100 mm) för storleken med 5 positioner
  • Levereras med proprietära tryck/vakuumhållare
K216060-serien vakuum-/gasfördelare
  • För anslutning av inertgas- och vakuumkällor
  • Provet kommer endast i kontakt med PTFE och borosilikatglas
  • Balkar 0,5 tum. (12,7 mm) OD med övre vänstra och nedre högra ändar öppna
  • Leveransportar 9 mm OD
  • Avstånd mellan ventiler 0,35 tum. (100 mm)
Specifikationer
Typ Vakuumgasgrenrör
För användning med (applikation) Anslutning av inertgas- och vakuumkällor
Inkluderar 4 mm PTFE vakuumventiler
Material Borsilikatglas
Antal hamnar 5
Längd (engelska) 19,6 tum.
Längd (metrisk) 50 cm
Höjd (engelska) 5,82 tum.
Höjd (metrisk) 14,8 cm
Djup (engelska) 3,26 tum.
Djup (metriskt) 8,3 cm