Läs mer
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Dubbel vakuum/gasfördelare
Antal hamnar:
5
Djup (metriskt):
8,3 cm
Höjd (metrisk):
14,8 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
K216040-serien vakuum-/gasfördelare
- Framåtriktade ventiler
- Kompakt för montering i dragskåp
- Modulär och lätt att demontera för rengöring
- Portar med ett avstånd på 3,93 tum. (100 mm) från varandra
- Ett grenrör helt i glas för anslutning av inertgas- och vakuumkällor till sidoarmsavstängningskranar
- Varje kran har ett doseringsspår inskuret i pluggen för att ge fin kontroll av vakuum och inerta gaser
- Avståndet mellan kranarna är 2,55 tum. (65 mm) för 3-positionsstorleken och 3,93 tum. (100 mm) för storleken med 5 positioner
- Levereras med proprietära tryck/vakuumhållare
- För anslutning av inertgas- och vakuumkällor
- Provet kommer endast i kontakt med PTFE och borosilikatglas
- Balkar 0,5 tum. (12,7 mm) OD med övre vänstra och nedre högra ändar öppna
- Leveransportar 9 mm OD
- Avstånd mellan ventiler 0,35 tum. (100 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Vakuumgasgrenrör |
| För användning med (applikation) | Anslutning av inertgas- och vakuumkällor |
| Inkluderar | 4 mm PTFE vakuumventiler |
| Material | Borsilikatglas |
| Antal hamnar | 5 |
| Längd (engelska) | 19,6 tum. |
| Längd (metrisk) | 50 cm |
| Höjd (engelska) | 5,82 tum. |
| Höjd (metrisk) | 14,8 cm |
| Djup (engelska) | 3,26 tum. |
| Visa mer |