Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Dounce vävnadsslipare
Kapacitet:
0,01 oz., 0,5 ml
0,03 oz., 1 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
3,3 oz., 100 ml
Clearance (engelska):
0,0005 till 0,0025 tum.
0,0005 till 0,0055 tum.
0,0008 till 0,0022 tum.
0,001 till 0,003 tum.
Längd (engelska):
1,4 tum
2,3 tum.
3,4 tum.
4,9 tum
6,1 tum
8,4 tum
9,1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Designad för cellulärt arbete där kärnan förblir intakt efter homogenisering
Helt glaskonstruktion
Beställningsinfo
Varor säljs en per fodral. Levereras med två stötar: stor (för initial provreduktion) och liten (för att bilda det slutliga homogenatet)
Specifikationer
Specifikationer
| Clearance (engelska) | 0,001 till 0,003 tum. |
| Uttag (metrisk) | 0,08 till 0,16 mm |
| Kapacitet (engelska) | 0,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Dounce Tissue Grinder |
| För användning med (applikation) | Designad för cellulärt arbete där kärnan förblir intakt efter homogenisering |
| Längd (engelska) | 6,1 tum |
| Längd (metrisk) | 157mm |
| Kapacitet | 0,5 oz., 15 ml |