Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Dounce vävnadsslipare
Produktkod. 10506645
Change view
Kapacitet:
0,01 oz., 0,5 ml
0,03 oz., 1 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
3,3 oz., 100 ml
Clearance (engelska):
0,0005 till 0,0025 tum.
0,0005 till 0,0055 tum.
0,0008 till 0,0022 tum.
0,001 till 0,003 tum.
Längd (engelska):
1,4 tum
2,3 tum.
3,4 tum.
4,9 tum
6,1 tum
8,4 tum
9,1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Clearance (engelska) Längd (engelska) unitSize
10506645 0,01 oz., 0,5 ml 0,0005 till 0,0025 tum. 1,4 tum Varje
13495469 0,06 oz., 2 ml 0,0005 till 0,0025 tum. 2,3 tum. Varje
11893133 3,3 oz., 100 ml 0,0005 till 0,0055 tum. 9,1 tum Varje
10145564 0,5 oz., 15 ml 0,001 till 0,003 tum. 6,1 tum Varje
10749155 0,23 oz., 7 ml 0,0008 till 0,0022 tum. 4,9 tum Varje
11868512 1,35 oz., 40 ml 0,001 till 0,003 tum. 8,4 tum Varje
13406419 0,03 oz., 1 ml 0,0005 till 0,0025 tum. 3,4 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10506645 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 8853000000
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
Designad för cellulärt arbete där kärnan förblir intakt efter homogenisering
Helt glaskonstruktion
Order Info
Varor säljs en per fodral. Levereras med två stötar: stor (för initial provreduktion) och liten (för att bilda det slutliga homogenatet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Clearance (engelska) 0,0005 till 0,0025 tum.
Uttag (metrisk) 0,06 till 0,13 mm
Kapacitet (engelska) 0,01 oz.
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Material Glas
Produkttyp Dounce Tissue Grinder
För användning med (applikation) Designad för cellulärt arbete där kärnan förblir intakt efter homogenisering
Längd (engelska) 1,4 tum
Längd (metrisk) 37mm
Kapacitet 0,01 oz., 0,5 ml