Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Dounce vävnadsslipare
Produktkod. 10749155
Change view
Kapacitet:
0,01 oz., 0,5 ml
0,03 oz., 1 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
3,3 oz., 100 ml
Clearance (engelska):
0,0005 till 0,0025 tum.
0,0005 till 0,0055 tum.
0,0008 till 0,0022 tum.
0,001 till 0,003 tum.
Längd (engelska):
1,4 tum
2,3 tum.
3,4 tum.
4,9 tum
6,1 tum
8,4 tum
9,1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Clearance (engelska) Längd (engelska) Förpackningsstorlek
10749155 0,23 oz., 7 ml 0,0008 till 0,0022 tum. 4,9 tum Varje
13495469 0,06 oz., 2 ml 0,0005 till 0,0025 tum. 2,3 tum. Varje
11893133 3,3 oz., 100 ml 0,0005 till 0,0055 tum. 9,1 tum Varje
10145564 0,5 oz., 15 ml 0,001 till 0,003 tum. 6,1 tum Varje
11868512 1,35 oz., 40 ml 0,001 till 0,003 tum. 8,4 tum Varje
10506645 0,01 oz., 0,5 ml 0,0005 till 0,0025 tum. 1,4 tum Varje
13406419 0,03 oz., 1 ml 0,0005 till 0,0025 tum. 3,4 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10749155 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 8853000007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1900.50 SEK
    1606.57 SEK / Paket med 1
    Save 293.93 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Designad för cellulärt arbete där kärnan förblir intakt efter homogenisering
Helt glaskonstruktion
Beställningsinfo
Varor säljs en per fodral. Levereras med två stötar: stor (för initial provreduktion) och liten (för att bilda det slutliga homogenatet)
Specifikationer
Clearance (engelska) 0,0008 till 0,0022 tum.
Uttag (metrisk) 0,071 till 0,11 mm
Kapacitet (engelska) 0,23 oz.
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Material Glas
Produkttyp Dounce Tissue Grinder
För användning med (applikation) Designad för cellulärt arbete där kärnan förblir intakt efter homogenisering
Längd (engelska) 4,9 tum
Längd (metrisk) 125mm
Kapacitet 0,23 oz., 7 ml