Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Dounce vävnadsslipare
Beskrivning
Designad för cellulärt arbete där kärnan förblir intakt efter homogenisering
Helt glaskonstruktion
Beställningsinfo
Varor säljs en per fodral. Levereras med två stötar: stor (för initial provreduktion) och liten (för att bilda det slutliga homogenatet)
Specifikationer
Specifikationer
| Clearance (engelska) | 0,0005 till 0,0025 tum. |
| Uttag (metrisk) | 0,07 till 0,127 mm |
| Kapacitet (engelska) | 0,06 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Dounce Tissue Grinder |
| För användning med (applikation) | Designad för cellulärt arbete där kärnan förblir intakt efter homogenisering |
| Längd (engelska) | 2,3 tum. |
| Inkluderar | En per fall. |
| Längd (metrisk) | 60mm |