Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Dounce vävnadsslipare
Produktkod. p-155681
Kapacitet:
0,01 oz., 0,5 ml
0,03 oz., 1 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
3,3 oz., 100 ml
Clearance (engelska):
0,0005 till 0,0025 tum.
0,0005 till 0,0055 tum.
0,0008 till 0,0022 tum.
0,001 till 0,003 tum.
Längd (engelska):
1,4 tum
2,3 tum.
3,4 tum.
4,9 tum
6,1 tum
8,4 tum
9,1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13495469
Brand: DWK Life Sciences 8853000002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för cellulärt arbete där kärnan förblir intakt efter homogenisering
Helt glaskonstruktion
Beställningsinfo
Varor säljs en per fodral. Levereras med två stötar: stor (för initial provreduktion) och liten (för att bilda det slutliga homogenatet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Clearance (engelska) 0,0005 till 0,0025 tum.
Uttag (metrisk) 0,07 till 0,127 mm
Kapacitet (engelska) 0,06 oz.
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Material Glas
Produkttyp Dounce Tissue Grinder
För användning med (applikation) Designad för cellulärt arbete där kärnan förblir intakt efter homogenisering
Längd (engelska) 2,3 tum.
Inkluderar En per fall.
Längd (metrisk) 60mm
Kapacitet 0,06 oz., 2 ml