Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE Ändbeslag för Chromaflex Kolumner
Produktkod. 11803063
Diameter (metrisk) Inre:
10 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11803063
Brand: DWK Life Sciences 4208322110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättning PTFE Ändbeslag med Sängstöd för CHROMAFLEX™ och FLEX-COLUMN™ kolumner
  • PTFE-slutbeslag med sängstöd
  • Alternativen 1,0 cm, 2,5 cm och 4,8 cm
  • Kräver infästning med CTFE-adapter 420804-0001, ingår ej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Slutmontering
Diameter (metrisk) Inre 250 mm
Inkluderar Sängstöd
För användning med Chromaflex™ kolumn