Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE Ändbeslag för Chromaflex Kolumner
Produktkod. 15300168
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
10 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
15300168 10 mm Varje
11803063 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15300168 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4208322100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ersättning PTFE Ändbeslag med Sängstöd för CHROMAFLEX™ och FLEX-COLUMN™ kolumner
  • PTFE-slutbeslag med sängstöd
  • Alternativen 1,0 cm, 2,5 cm och 4,8 cm
  • Kräver infästning med CTFE-adapter 420804-0001, ingår ej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Slutmontering
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Inkluderar Sängstöd
För användning med 3,8, 5, 7 cm ID Chromaflex Kolumn