Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ersättningskomponenter för utsugningsgrenrör
Produktkod. 11803143
Change view
Typ:
PTFE packning
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11803143 PTFE packning Paket med 25
1 options
Produktkod. 11803143 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 9538110000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1133.00 SEK
    882.24 SEK / Paket med 25
    Save 250.76 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-02-2027
För utsugningsgrenrör.
  • För användning med Kontes SPE-grenrörssatser (971000-1047, -3047 eller -6047)
  • Kontes SPE glas och grenrör är speciellt utformade som stödsystem för 47 mm och 90 mm dia. fastfasextraktionsskivor för att ge dig högsta möjliga återvinning av extraherade analyter från dina dricksvatten-, ytvatten- och avloppsvattenprover
Specifikationer
För användning med (utrustning) Extraktionsrör i fast fas
Typ PTFE packning
Material PTFE
Storlek (engelska) Filter 1,85 tum.
Storlek (metriskt) filter 4.7 cm
Längd (metrisk) 47 mm