Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ersättningskomponenter för utsugningsgrenrör
Produktkod. p-71524
Typ:
PTFE packning
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11803143
Brand: DWK Life Sciences 9538110000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För utsugningsgrenrör.
  • För användning med Kontes SPE-grenrörssatser (971000-1047, -3047 eller -6047)
  • Kontes SPE glas och grenrör är speciellt utformade som stödsystem för 47 mm och 90 mm dia. fastfasextraktionsskivor för att ge dig högsta möjliga återvinning av extraherade analyter från dina dricksvatten-, ytvatten- och avloppsvattenprover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Extraktionsrör i fast fas
Typ PTFE packning
Material PTFE
Storlek (engelska) Filter 1,85 tum.
Storlek (metriskt) filter 4.7 cm
Längd (metrisk) 47 mm