Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Hårdvara för mikrofiltrering
Produktkod. 11863123
Change view
Material:
Borsilikatglas
Friterat glas
Glas
Rostfritt stål
Typ:
Glasstöd
Glasstödbas
Mikrofiltreringsenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Typ unitSize
11863123 Rostfritt stål Glasstöd Varje
11873113 Friterat glas Glasstöd Varje
11878522 Glas Glasstödbas Varje
11887513 Borsilikatglas Mikrofiltreringsenhet Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11863123 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 9538520001
Använda Kimble™ Hårdvara för mikrofiltrering vid filtrering av stora volymer viskösa eller proteinhaltiga lösningar för att ge maximal flödeshastighet.
  • Mikrofiltreringsenhet 1000mL
  • Tratt, 4000mL
  • Kolv, borosilikatglas, 47 mm
  • Glasstöd och jordfog 90mm
  • Anodiserad aluminiumklämma och filtreringskolv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ultra-Ware 47 mm mikrofiltreringsenhet
Material Rostfritt stål
Standard konisk fog 40/35
Typ Glasstöd
Längd (metrisk) 47 mm