Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Hårdvara för mikrofiltrering
Beskrivning
- Mikrofiltreringsenhet 1000mL
- Tratt, 4000mL
- Kolv, borosilikatglas, 47 mm
- Glasstöd och jordfog 90mm
- Anodiserad aluminiumklämma och filtreringskolv
Specifications
Specifications
| Disponibel | Reusable |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Typ | Mikrofiltreringsenhet |
| Volym (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (utrustning) | Filtration Assembly and vacuum pump |