Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Hårdvara för mikrofiltrering
Produktkod. p-3206669
Material:
Borsilikatglas
Friterat glas
Glas
Rostfritt stål
Typ:
Glasstöd
Glasstödbas
Mikrofiltreringsenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11863123
Brand: DWK Life Sciences 9538520001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Kimble™ Hårdvara för mikrofiltrering vid filtrering av stora volymer viskösa eller proteinhaltiga lösningar för att ge maximal flödeshastighet.
  • Mikrofiltreringsenhet 1000mL
  • Tratt, 4000mL
  • Kolv, borosilikatglas, 47 mm
  • Glasstöd och jordfog 90mm
  • Anodiserad aluminiumklämma och filtreringskolv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ultra-Ware 47 mm mikrofiltreringsenhet
Material Rostfritt stål
Standard konisk fog 40/35
Typ Glasstöd
Längd (metrisk) 47 mm