Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Filtreringsenheter: Kolvar med inre skarv 40/35, för 90 mm glasmontage
Beskrivning
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtreringsenheter: Kolvar med inre skarv 40/35, för 90 mm glasenheter, borosilikatglas, Beskrivning: Tratt för 47 mm-enheter, för användning med: Ultra-Ware 90 mm helt glas mikrofiltreringsenhet, standard konisk fog: 40/35
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (utrustning) | Ultra-Ware 90 mm helt glas mikrofiltreringsenhet |
| Produkttyp | Kolv |
| Standard konisk fog | 40/35 |