Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Filtreringsenheter: Kolvar med sidoarm, nr 2 slanganslutning
Produktkod. 11883173
Kapacitet (metrisk):
125 mL
1000 mL
4000 mL
Standard konisk fog:
5
8
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11883173
Brand: DWK Life Sciences 9537604000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Borosilikatglaskolv med sidoarm, slanganslutning nr 2.
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtreringsenheter: Kolvar med sidoarm, slanganslutning nr 2, anslutningstyper: slanganslutning nr 2, borosilikatglas, Beskrivning: filtreringskolv
Información de órdenes
Inkluderar inte gummipropp och slang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kapacitet (metrisk) 4000 mL
Material Borsilikatglas
Inkluderar Nr 2 Slanganslutning
Produkttyp Filtreringskolv
Standard konisk fog 8
Kvantitet 1/Cs.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado