Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Silikonproppar, enkelhål
Standard konisk fog:
Nr 5
Nr 8
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Produkttyp: Stoppare
- Material: Silikongummi
- Färg: Vit/Gul
- Höjd: 25 mm
- Autoklaverbar: Ja
- Använd med: Kimble™ Kontes™ Filtreringsaggregat
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul/Vit |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Kimble Kontes Filtreringsaggregat |
| Material | Silikongummi |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Standard konisk fog | Nr 8 |
| Typ | Propp |
| Höjd (metrisk) | 25 mm |
| Diameter (engelska) Insida | 9/16 tum. |
| Visa mer |