Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Silikonproppar, enkelhål
Produktkod. 15269833
Standard konisk fog:
Nr 5
Nr 8
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15269833
Brand: DWK Life Sciences 9537150501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kimble™ Silikonproppar är vanliga silikongummiproppar med ett hål. De är ångautoklaverbara och har en ogenomskinlig gulvit färg. För användning med Kimble™ Kontes™ Filtreringsaggregat.
  • Produkttyp: Stoppare
  • Material: Silikongummi
  • Färg: Vit/Gul
  • Höjd: 25 mm
  • Autoklaverbar: Ja
  • Använd med: Kimble™ Kontes™ Filtreringsaggregat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gul/Vit
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Kimble Kontes Filtreringsaggregat
Material Silikongummi
Sterilitet Icke-steril
Standard konisk fog Nr 5
Typ Propp
Höjd (metrisk) 25 mm
Diameter (engelska) Insida 3/8 tum
Diameter (metrisk) Botten 23 mm
Diameter (metrisk) Insida 9.5 mm
Diameter (metrisk) Överst 27 mm