Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Ekonomikolumner
Längd (metrisk):
40 mm
100 mm
300 mm
500 mm
Kolumnkapacitet:
1.5 mL
4 mL
12 mL
19 mL
Kvantitet:
1
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Använd kolonner med media för jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktion.
- Slitstarkt borosilikatglas
- Precisionsslipade pelarändar bildar positiva tätningar med ändlock så att de inte läcker eller“ krypa” under press
- Det gängade, lätta att ta bort behållarelocket lossnar inte under tryck
- Reservoar accepterar tillbehörstrattar och glasbehållare
- Luer-Lock polypropen inlopps- och utloppskopplingar
- Sängstödet har en μ20 m polyetenskiva som håller de flesta medier för lågtrycksvattenkromatografi
- Kolumner accepterar flödesadaptrar för justering Flex-Column sänghöjd (beställ adaptrar separat)
Flödesadaptrar inte tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Endcapped | Ja |
| För användning med (applikation) | Jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktionsmedia |
| Kvantitet | 10 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 till 50 °C |
| Diameter (metrisk) Inre | 7 mm |
| Typ | Ekonomikromatografikolumn |
| Max. Tryck | 14,5 psi |
| Porstorlek | 20μ m |
| Kolumnkapacitet | 1.5 mL |
| Längd (metrisk) | 40 mm |
| Visa mer |