Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Ekonomikolumner
Produktkod. 15244095
Change view
Längd (metrisk):
40 mm
100 mm
300 mm
500 mm
Kolumnkapacitet:
1.5 mL
4 mL
12 mL
19 mL
Kvantitet:
1
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kolumnkapacitet Kvantitet Förpackningsstorlek
15244095 100 mm 4 mL 1 Varje
12746768 300 mm 12 mL 1 Varje
12756768 500 mm 19 mL 1 Varje
11702354 40 mm 1.5 mL 10 Paket med 10
11732354 300 mm 12 mL 10 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15244095 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4204010710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.00 SEK
    345.48 SEK / Paket med 1
    Save 85.52 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
Idealisk att använda med FPLC™ system, peristaltiska pumpar eller gravitationsflöde till 15psi
Använd kolonner med media för jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktion.
  • Slitstarkt borosilikatglas
  • Precisionsslipade pelarändar bildar positiva tätningar med ändlock så att de inte läcker eller“ krypa” under press
  • Det gängade, lätta att ta bort behållarelocket lossnar inte under tryck
  • Reservoar accepterar tillbehörstrattar och glasbehållare
  • Luer-Lock polypropen inlopps- och utloppskopplingar
  • Sängstödet har en μ20 m polyetenskiva som håller de flesta medier för lågtrycksvattenkromatografi
  • Kolumner accepterar flödesadaptrar för justering Flex-Column sänghöjd (beställ adaptrar separat)
Flödesadaptrar inte tillgängliga
Specifikationer
Max. Tryck 14,5 psi
Porstorlek 20μ m
Kolumnkapacitet 4 mL
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borosilikatglas typ I klass A
Stödmaterial HDPE
Kontakttyper Luer lock hane
Tvärsnittsarea 0,39 cm 3
Steriliseringsmetod 2N NaOH eller 100 % etanol
Temperaturområde (metriskt). 0 till 50 °C
Kvantitet 1
För användning med (applikation) Jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktionsmedia
Endcapped Ja
Typ Ekonomikromatografikolumn
Diameter (metrisk) Inre 7 mm