Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Ekonomikolumner
Produktkod. 11762394
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Kolumnkapacitet:
9 mL
18 mL
27 mL
35 mL
53 mL
89 mL
Kvantitet:
5/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kolumnkapacitet Kvantitet Förpackningsstorlek
11762394 150 mm 27 mL 5/Cs. Paket med 5
11742394 50 mm 9 mL 5/Cs. Paket med 5
11752394 100 mm 18 mL 5/Cs. Paket med 5
11722364 200 mm 35 mL 5/Cs. Paket med 5
11732364 300 mm 53 mL 5/Cs. Paket med 5
11742364 500 mm 89 mL 5/Cs. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11762394 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4204001515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1947.75 SEK
    1592.95 SEK / Paket med 5
    Save 354.80 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
Idealisk att använda med FPLC™ system, peristaltiska pumpar eller gravitationsflöde till 15psi
Använd kolonner med media för jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktion.
  • Slitstarkt borosilikatglas
  • Med flödesadaptrar
  • Precisionsslipade pelarändar bildar positiva tätningar med ändlock så att de inte läcker eller“ krypa” under press
  • Det gängade, lätta att ta bort behållarelocket lossnar inte under tryck
  • Reservoar accepterar tillbehörstrattar och glasbehållare
  • Luer-Lock polypropen inlopps- och utloppskopplingar
  • Sängstödet har en μ20 m polyetenskiva som håller de flesta medier för lågtrycksvattenkromatografi
  • Kolumner accepterar flödesadaptrar för justering Flex-Column sänghöjd (beställ adaptrar separat)
Specifikationer
Max. Tryck 14,5 psi
Porstorlek 20μ m
Kolumnkapacitet 27 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borosilikatglas typ I klass A
Stödmaterial HDPE
Kontakttyper Luer lock hane
Tvärsnittsarea 1,77 cm 3
Steriliseringsmetod 2N NaOH eller 100 % etanol
Temperaturområde (metriskt). 0 till 50 °C
Kvantitet 5/Cs.
För användning med (applikation) Jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktionsmedia
Endcapped Ja
Typ Ekonomikromatografikolumn
Diameter (metrisk) Inre 15 mm