Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Flow-Watchman™ Vattenflödesindikator
Beskrivning
Sätt i vattenledningarna för en omedelbar kontroll av flödeskontinuitet och relativ flödeshastighet.
Den vita nylonkulan snurrar genom en cirkulär bana med en hastighet som ökar med vattenflödets hastighet.
- Synlig från 7,5 meter. (8 månader)
- Användbar med flödeshastigheter från 100 ml/min. till 1 L/min.
- Maxtryck, 10 psig
- Smalnande inlopp och utlopp passar slanganslutningar nr 1
- Klart polykarbonat
Beställningsinfo
Mått: 1/2L x 3W x 2 in.H (1 x 8 x 5 cm).
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flow Indicator |
| Luftflödeshastighet | 100 mL/min. to 1 L/min. |
| Material för fodral | Polykarbonat |
| Flytmaterial | Nylon |
| Tryckvärdering | 10 psig |
| Mått (L x B x H) | 0,5 x 3 x 2 tum. (1 x 8 x 5 cm) |
| Flödeshastighetsområde | 100 till 1 LPM |
| Höjd (engelska) | 2 tum |
| Höjd (metrisk) | 5 cm |
| Längd (engelska) | 0,5 tum |
| Visa mer |