Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Tung vägg filtrerande kolv
Beskrivning
- Yttre led: 24/40
- Tandad slanganslutning: nr 2
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 3,34 tum. |
| Diameter (metrisk) Innerslang | 0.93 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (engelska) | 7,48 tum. |
| Höjd (metrisk) | 19 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 85 mm |