Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografikolumn ETFE-mutter för 1/8 tum. Slangar
Produktkod. 11782304
Change view
Material:
PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11782304 PTFE Varje
1 options
Produktkod. 11782304 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4208210018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.65 SEK
    60.35 SEK / Paket med 1
    Save 18.30 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Slangmuttrar och hylsor används för att göra anslutningar mellan slangen och ändkopplingarna på CHROMAFLEX™ , FLEX-COLUMN™ , DISPOSAFLEX™ kolumner och ULTRA-WARE™ filtreringsaggregat.
  • ETFE Flangeless Mutter
  • 1/4-28 gänga, för 1/8 tum och 1,8 mm OD slang
  • Använd med 420822-serien Flangeless Hylsor
  • Fall av 10
  • Reservdelar i ULTRA-WARE™ Standardbeslagskit
Specifikationer
Typ Mutter
För användning med (utrustning) HPLC-locksystem
Material PTFE
Kvantitet 1 Cs.