Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware Tre håls leveranskåpor ETFE-mutterplugg 1/4 tum.
Produktkod. 12703676
Trådstorlek (metrisk):
53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12703676
Brand: DWK Life Sciences 9539130001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att täta portar med plan botten 1/4 in.-28 gängor
  • Ultra-Ware™ 3-håls leveranskåpor har 1/4 in.-28 gängor upptill och nedtill
  • Har tre 1/8 tum. ID-hål för att acceptera 1/8 tum. OD PTFE-slang
  • PTFE-kåpor levereras med CTFE-pluggar och en TFE/PP-o-ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PTFE
nr per ärende 1 Cs.
Trådstorlek (metrisk) 53 mm
Halsfinish 53 mm
Produkttyp Mutterplugg
För användning med (utrustning) Tätningsport med platt botten 1/4-28, 5/16-24 och M6 trådar