Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Hybridiseringsrör
Produktkod. 13470587
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
13470587 300 mm Paket med 2
1 options
Produktkod. 13470587 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 7365003530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2580.00 SEK
    2366.38 SEK / Paket med 2
    Save 213.62 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-05-2027
Innehåller
Komplett med 45 mm polypropenlock och utbytbara silikon O-ringar för att säkerställa en läckagebeständig tätning
KIMBLE™ KONTES™ Hybridisationsrör är tillverkade av typ I, klass A borosilikatglas. Flera blotter kan hybridiseras i ett enda rör med hjälp av nylonnätskivor för att separera membranen. Probevolymerna är cirka 5 ml per bleck.
Tillverkad av typ I, klass A borosilikatglas
  • Tillverkat av typ I, klass A borosilikatglas för kemisk beständighet och hållbarhet
  • Flera blots kan hybridiseras i ett enda rör med hjälp av nylonnätskivor för att separera membranen (nylonnätskivor ingår ej)
  • Probevolymerna är cirka 5 ml per blot
  • Använd ett 35 I.D. x 300 mm rör per standardrotatorposition eller två 35 I.D. x 150 mm rör per klämma
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Typ I, ASTM E 438 typ I, klass A
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 45 mm
Diameter (engelska) Inre 1,25 tum.
Diameter (metrisk) Inre 35 mm
Diameter (metrisk) Yttre 35 mm
För användning med (utrustning) Hybridiseringsinkubatorer med rotatorer
Inkluderar 45 mm polypropenlock och utbytbara O-ringar i silikon
Längd (engelska) 11,81 tum
Förslutningstyp Skruvlock
Längd (metrisk) 300 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Hybridiseringsrör