Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Topppropp för inkubationskolv
Produktkod. 11853173
Change view
Antal per förpackning:
144
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
11853173 144 Paket med 144
1 options
Produktkod. 11853173 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 8823100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3085.50 SEK
    2576.18 SEK / Paket med 144
    Save 509.32 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Passar både 10 och 25 ml flaskor. Gummistoppet för den Kontes™ sidoarmsinkubationskolven ger en dubbel tätning och har ett off-center hål för införandet av mittbrunnen.
De Kontes™ sidoarmsinkubationskolv används för metaboliska studier av biologiskt material. Det är särskilt användbart för att mäta C14O2-utbyten efter inkubation och är också lämplig för in vitro-inkubationer, insulinbioanalyser, persulfatoxidationer och“ destillering” av någon flyktig syra eller bas.
  • Eftersom antingen en syra eller alkali införs i slutet av reaktionen är det möjligt att använda detta enkla system med antingen en fosfat- eller bikarbonatbuffert
  • Sidoarmskolven möjliggör inträde i sprutnålen utan att störa etablerade förhållanden
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
  • Toppstoppar, sidoarmsproppar och mittbrunnar är tillgängliga separat
Specifikationer
Material Gummi
För användning med (applikation) För metaboliska studier av biologiska material
För användning med (utrustning) För inkubationskolv
Antal per förpackning 144
Produkttyp Propp