Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KimCote™ Graduated Cylinders with Bumpers
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Bumpers
- KimCote™ plastic-coated for added safety in the event of breakage
- Autoclavable
- Borosilicate glass
- Reverse metric scale
- White graduations
- Ground base for stability
- One per case
Beställningsinfo
These items come one per case.
Specifikationer
Specifikationer
| Objektbeskrivning | Graduated 5 to 100mL |
| Bastyp | Hexagonal |
| Kalibrering | To Deliver |
| Skala Färg | White |
| Form | Round |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E1272, ASTM E438, USP Type I |
| Klass | A |
| Höjd (engelska) | 10.03 in. |
| Höjd (metrisk) | 255 mm |
| Toleransmått | ±0.4 mL |
| Visa mer |