Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Microcaps™ TLC Upptäcka kapillärer
Produktkod. 13005813
Change view
Volym (metrisk):
0,5, 1, 2, 5, 10μ L
100 μl
20 μl
5μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
13005813 5μ L Paket med 100
13025813 20 μl Paket med 100
13065813 100 μl Paket med 100
13075813 0,5, 1, 2, 5, 10μ L Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13005813 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 7645000005
 Begränsad artikel
I lager
För spotting preadsorbent TLC tallrikar
Precisionsborrade glaskapillärrör, kapade till förutbestämda längder, så att varje kapillärrör kommer att hålla en känd volym vätska när den fylls.
  • Kapillärverkan drar in vätska i röret
  • Dispensera vätska genom att klämma på glödlampan
  • Inga ovanliga färdigheter eller utbildning krävs
  • Omedelbara, professionella resultat
  • Levereras i förpackningar som innehåller en glödlampsenhet och en dispenserflaska med 100 mikropipetter
  • Volumetrisk tolerans:± 1 %
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP typ I, ASTM E438
Diameter (engelska) Inre 0,0174 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,0355 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.4419 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.9017 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar 1 glödlampsenhet och 1 dispenserflaska
Längd (engelska) 1,25 tum.
Förpackningstyp Etui med 100 glasrör
Volym (metrisk) 5μ L
Längd (metrisk) 32 mm
Typ Microcaps™ TLC Spotting Kapillär
Disponibel Engångsbruk