Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Microcaps™ TLC Upptäcka kapillärer
Beskrivning
Precisionsborrade glaskapillärrör, kapade till förutbestämda längder, så att varje kapillärrör kommer att hålla en känd volym vätska när den fylls.
- Kapillärverkan drar in vätska i röret
- Dispensera vätska genom att klämma på glödlampan
- Inga ovanliga färdigheter eller utbildning krävs
- Omedelbara, professionella resultat
- Levereras i förpackningar som innehåller en glödlampsenhet och en dispenserflaska med 100 mikropipetter
- Volumetrisk tolerans:± 1 %
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 0,0410 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,0555 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.04 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.4 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | 1 glödlampsenhet och 1 dispenserflaska |
| Längd (engelska) | 4,56 tum. |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Längd (metrisk) | 116 mm |
| Typ | Microcap |