Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Microcaps™ TLC Upptäcka kapillärer
Produktkod. 13075813
Change view
Volym (metrisk):
0,5, 1, 2, 5, 10μ L
100 μl
20 μl
5μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
13075813 0,5, 1, 2, 5, 10μ L Paket med 500
13005813 5μ L Paket med 100
13025813 20 μl Paket med 100
13065813 100 μl Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13075813 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 7645200000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2745.75 SEK
    2566.03 SEK / Paket med 500
    Save 179.72 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
För spotting preadsorbent TLC tallrikar
Satsen innehåller:
  • Fem dispenserflaskor innehållande 100 mikropipetter vardera på 0,5, 1, 2, 5 och 10 μL
  • Lampmontering
  • Spottinghållare
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Inkluderar Fem dispenserflaskor innehållande 100 mikropipetter vardera på 0,5, 1, 2, 5 och 10 L;μ  Montering av lampor;  Spottinghållare
Volym (metrisk) 0,5, 1, 2, 5, 10μ L
Typ TLC Spotting Kapillär Kit