Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Microcaps™ TLC Upptäcka kapillärer
Produktkod. p-3208057
Volym (metrisk):
0,5, 1, 2, 5, 10μ L
100 μl
20 μl
5μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 13005813
Brand: DWK Life Sciences 7645000005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För spotting preadsorbent TLC tallrikar
Precisionsborrade glaskapillärrör, kapade till förutbestämda längder, så att varje kapillärrör kommer att hålla en känd volym vätska när den fylls.
  • Kapillärverkan drar in vätska i röret
  • Dispensera vätska genom att klämma på glödlampan
  • Inga ovanliga färdigheter eller utbildning krävs
  • Omedelbara, professionella resultat
  • Levereras i förpackningar som innehåller en glödlampsenhet och en dispenserflaska med 100 mikropipetter
  • Volumetrisk tolerans:± 1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP typ I, ASTM E438
Diameter (engelska) Inre 0,0174 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,0355 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.4419 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.9017 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar 1 glödlampsenhet och 1 dispenserflaska
Längd (engelska) 1,25 tum.
Förpackningstyp Etui med 100 glasrör
Volym (metrisk) 5μ L
Längd (metrisk) 32 mm
Typ Microcaps™ TLC Spotting Kapillär
Disponibel Engångsbruk