Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Microscale B - Anslutning
Produktkod. 17760878
Change view
Trådstorlek:
13-425
Produktkod. Trådstorlek
17760878 13-425
1 options
Produktkod. 17760878 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 7471850013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00 SEK
    217.02 SEK / Paket med 1
    Save 31.98 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 25-02-2027
Unik design anpassar GPI-gängat glas till en tandad PTFE-slanganslutning eller 0,25 tum. -28 slanganslutningar
  • Passar till slang ID: 0,25 tum.
  • Invändig trådstorlek: 0,25 tum-28
  • GPI trådstorlek: 13-425
Specifikationer
Material PTFE
Trådstorlek 13-425
Produkttyp Slangkoppling